Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bilirubin, 98+ %
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
500 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
missing translation for 'unitSize'
1 Gramm
5 Gramm
500 Milligramm
Descripción
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
- Bilirubin ist ein Häm-Abbauprodukt nach der Aktivität von Häm-Oxidase.Bilirubin wird im reticuloendothelialen System hergestellt und in der Leber konjugiert.Es erscheint als orange-gelbes Pigment, das in der Galle abgesondert wird.
- Hohe Konzentrationen von nicht konjugiertem Bilirubin können zu Gelbsucht, einem Zustand der Vergilbung von Haut und Augen führen.Dies kann toxisch und ein Anzeichen für schwere Lebererkrankungen sein.
- Bilirubin übt Funktionen wie Zellsignalisierung, Stoffwechselmodulation und Immunregulation aus.
- Es hat schützende antioxidative Wirkung auf gemäßigten Niveaus.
Verwendung
- Bilirubin wird häufig in Studien zu Leberfunktion und -erkrankungen wie Hepatitis oder Zirrhose verwendet.
- Als Antioxidans wurde Bilirubin im Schutz gegen von H2O2 vermitteltem Zelltod untersucht.
- Es lässt sich als Scavenger für reaktive Sauerstoffspezies (Sauerstoffradikale, ROS) oder als Inhibitor der NADPH-Oxidase einsetzen.
Especificaciones
Especificaciones
Chemischer Name oder Material | Bilirubin |
CAS Min. % | 98.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Farbe | Braun-Rot bis Orange |
Verlust bei Trocknung | 1.8% max. (60°C, 2 hrs) (vacuum) |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98+% |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 500 mg |
Merck Index | 15, 1222 |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido