Learn More
Bismut(III)-tellurid, graues Pulver, 99.98 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11395158
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
CAS: 1304-82-1 | Bi2Te3
Bismuth(III) telluride and its alloys (antimony or selenium) posses excellent semiconductor activity, which is used in thermoelectric industry for cooling and energy generation. It increases the speed of microchips and acts as topological insulators in spintronics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1304-82-1
Summenformel Bi2Te3
MDL-Nummer MFCD00014201
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bismuth(III) telluride
Schmelzpunkt 573°C
Farbe Grau
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99.98% (Metals basis)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 800.76