Learn More
Wismut, Plasma-Standardlösung, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
CAS: 7440-69-9 | Bi | 208.98 g/mol
54.00 € - 207.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-69-9, 7732-18-5
Summenformel Bi
Molekulargewicht (g/mol) 208.98
MDL-Nummer MFCD00134033
InChI-Schlüssel JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5359367
ChEBI CHEBI:33301
IUPAC-Name Bismut
SMILES [Bi]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11341369
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
013822.AD
50 mL
54.00 €
50 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11351369
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
013822.AE
100 mL
79.55 €
100 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11490330
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
013822.AP
500 mL
207.00 €
500 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7440-69-9, 7732-18-5
208.98
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:33301
[Bi]
Bi
MFCD00134033
5359367
Bismut
Spezifikation
Bismuth
23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Bi
Farblos
[Bi]
208.98
CHEBI:33301
7440-69-9, 7732-18-5
Flüssig
MFCD00134033
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Bismut
5359367
Salpetersäure:5,0%; Bismut:0,1 %; Wasser:94,9%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
P234-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P390-P501c
Gehäuse H290-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:8, Verpackungsgruppe:III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-714-2
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Produktidentifikator
  • Bismuth, plasma standard solution, Specpure, Bi 1000µg/ml
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Nitric acid