Learn More
UVP BL-15 UV-Prüflampe Ersatzschlauch
Die Longwave 365 nm BLB UV-Lampe ist ideal für Überprüfungsanwendungen an schwer erreichbaren Stellen.
58.55 €
Produktcode | Marke | Länge (angloamerikanisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (angloamerikanisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12853848
|
UVP
34-0017-01 |
17,12 in. | 434,8 mm |
58.55 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Lange, schmale Gehäuse für einen einfachen, handgeführten Einsatz
- Hell fluoreszierende Materialien mit BLB-Lichtquelle
- Mit zwei verstellbaren Haken
- Extra langes Kabel (30 ft.)
- Abmessungen: 20 L x 2 in.Durchmesser (508 x 50.8 mm)
- Mit Ersatzschlauch (15 w)
Spezifikation
15 W | |
Je 1 |