Learn More
Fisherbrand™ Schwarze PolyCone Kappen aus Phenolharz
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Menge:
1600/Cs.
4100/Karton
5500/Cs.
576/Cs.
576/Karton
Beschreibung
Polykonische linierte Phenolkappen bilden eine außergewöhnlich dichte Dichtung und bieten eine gute chemische Barriere. Dieser Einsatz formt sich beim Aufschrauben des Deckels um die Dichtungsbereiche der Oberfläche herum, wodurch Auslaufen, Verdunstung, Kontamination, Bindung und Aufdrehen praktisch ausgeschlossen werden. Hervorragend geeignet für alles, von Flüssigkeiten über Seifen bis hin zu Makro-Wirbellosen.
- Der Einsatz formt sich um die Dichtungsbereiche der Oberfläche, während die Kappe aufgeschraubt wird
- Verhindert Auslaufen, Verdunstung, Kontamination, Bindung und Aufdrehen
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Schwarz |
Material | Phenolharz |
Menge | 576/Karton |
Verschlussfarbe | Schwarz |
Auskleidungsmaterial | PolyCone |
Halsausführung | 28-400 |
Closure Included | Yes |
Produkttyp | PE-Kappe, Konusform mit Auskleidung |
Verschlussauskleidung | Polyseal |
Verschlussmaterial | Phenolharz |