Learn More
OHAUS™ Blockabdeckung
Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Beschreibung:
2 Block
4 Block
6 Block
Beschreibung
- Blockheizerzubehör inklusive modularer Blöcke, die nahezu jede Probe aufnehmen können
- Modulare Blöcke ermöglichen geringen Abstand der Röhrchen zu den Wänden für maximalen Wärmeschutz
- Die meisten Blöcke verfügen über einen Thermometerschacht zur Messung der Blocktemperatur
- Edelstahl-Sandbäder sind für unregelmäßige Proben verfügbar, wenn kein geeigneter Block verfügbar ist
- Deckel für niedrige Temperaturen tragen zur Verringerung des Luftstroms bei und sorgen so für zusätzliche Temperaturstabilität
Spezifikation
Spezifikation
Beschreibung | 4 Block |
Typ | Blockabdeckung |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Niedrige Temperaturen |