Learn More
Bohlender™ BOLA™ Kugelschliff-Griffbund-Dichtungen
Kugelschliff-Griffbund-Dichtungen aus PTFE
Marke:  Bohlender™ H934-04
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17147404
  • 21.00 € / 3 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-07-2025
Beschreibung
  • Mit Greifring und Dichtungsringen an der Außenseite
  • Hochvakuumdichte Dichtung
  • Niedrige Leckrate: < 1 x 0,01 mbar x l x s-1
  • Robuste Konstruktion für den kontinuierlichen Einsatz
Spezifikation
Spezifikation
PTFE
Schliffmanschetten
S 19