Learn More
Boran-Morpholin-Komplex, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11406840
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
CAS: 4856-95-5 | C4H12BNO | 100.96 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4856-95-5
Summenformel C4H12BNO
Molekulargewicht (g/mol) 100.96
MDL-Nummer MFCD00066736
InChI-Schlüssel IFVAHVOGOBRFSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym morpholineborane, morpholine borane, borane morpholine complex, borane-morpholine complex, c4h12bno, morpholin-boran, borane morpholine, borane, compound with morpholine, boron; morpholine
PubChem CID 6327109
IUPAC-Name morpholine borane
SMILES B.C1COCCN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Borane-morpholine complex
Schmelzpunkt 93°C to 95°C
Geruch Amine-like
Menge 5 g
UN-Nummer UN2925
Formelmasse 100.96
Reinheit (%) 97%