Learn More
Boroxid, (H2O200 ppm), 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Puratronic™
Für den Einsatz in der Elektronikindustrie als flüssiger Verkapselungsstoff für das Czochralski-Verfahren zur Züchtung einkristalliner III-V-Halbleiter (z. B. Gaas, Gap)
105.53 € - 831.14 €
Chemische Identifikatoren
CAS 1303-86-2
Summenformel B2O3
Molekulargewicht (g/mol) 69.62
MDL-Nummer MFCD00011315
InChI-Schlüssel JKWMSGQKBLHBQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym boron trioxide, boric oxide, boric anhydride, boric acid anhydride, oxo oxoboranyloxy borane, boronoxide, diboron trioxide, boron sesquioxide, boron oxide, boron oxide 500g
PubChem CID 518682
ChEBI CHEBI:30163
SMILES O=BOB=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11396178
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
011159.QE
32 g
105.53 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11386178
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
011159.QH
10 x 32 g
831.14 €
10 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
In the electronics industry as a liquid encapsulant for Czochralski-type growth of III-V semiconductor single crystals (e.g., GaAs, GaP, InP)Boron oxide is used as a flux, an acid catalyst and a chemical intermediate in the production of boron halides, esters, carbide, nitride and metallic borides. Boron oxide has shown a promising effect on glycerol hydrogenolysis to 1,2-propanediol. It is also an essential material for the preparation of cordierite ceramics from talc. It is actively involved in the production of borosilicate glass. It is an additive used in high-temperature lubricants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1303-86-2
69.62
JKWMSGQKBLHBQQ-UHFFFAOYSA-N
518682
O=BOB=O
B2O3
MFCD00011315
boron trioxide, boric oxide, boric anhydride, boric acid anhydride, oxo oxoboranyloxy borane, boronoxide, diboron trioxide, boron sesquioxide, boron oxide, boron oxide 500g
CHEBI:30163
Spezifikation
1860°C
∽450°C
1303-86-2
Zylinder, 3.7 cm Durchmesser, 32 g/Zylinder
B2O3
boron trioxide, boric oxide, boric anhydride, boric acid anhydride, oxo oxoboranyloxy borane, boronoxide, diboron trioxide, boron sesquioxide, boron oxide, boron oxide 500g
JKWMSGQKBLHBQQ-UHFFFAOYSA-N
Oxo[(oxoboranyl)oxy]Boran
518682
69.62
Hygroskopisch
2.46±0.01 g/cm3 at 20°C
Boron oxide
(H2O 200ppm)
Weiß
99.999% (metals basis)
MFCD00011315
Soluble in water. Slightly soluble in methanol.
O=BOB=O
69.62
CHEBI:30163
Geruchsneutral
White cylinder
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
S53 Exposition vermeiden – Vor Gebrauch besondere Anweisung einholen.Bei Unfall oder Unwohlsein sofort ärztlichen Rat einholen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).
P201-P202-P281-P308+P313-P501c
Gehäuse H360FD
missing translation for 'einecsNumber' : 215-125-8
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse ED7900000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen