Learn More
Bor-Standard für ICP, 10,000 μg/ml in HO/% Tart.2O, SPEX CertiPrep™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
109.00 € - 238.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 7440-42-8, 7732-18-5 |
---|---|
Summenformel | B |
Molekulargewicht (g/mol) | 10.81 |
MDL-Nummer | MFCD00134034 MFCD00151272 |
InChI-Schlüssel | ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 5462311 |
ChEBI | CHEBI:27560 |
IUPAC-Name | Bor |
SMILES | [B] |
Beinhaltet: NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11999462
|
SPEX Certiprep
PLB9-3Y |
125 ml | Dreifach gelaugte LDPE-Flasche |
109.00 €
125 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10214292
|
SPEX Certiprep
PLB9-3X |
500 ml | Dreifach gelaugte LDPE-Flasche |
238.00 €
500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Analyt | Konzentration |
---|---|
B | 10,000 μg/ml |
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Chemische Identifikatoren
7440-42-8, 7732-18-5 | |
10.81 | |
ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:27560 | |
[B] |
B | |
MFCD00134034 MFCD00151272 | |
5462311 | |
Bor |
Spezifikation
Bor-Standard | |
Analysezertifikat beinhaltet bis zu 30 Elemente im ppb-Bereich (parts per billion). | |
B | |
AA, ICP | |
ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N | |
[B] | |
H2O | |
5462311 | |
Assurance |
7440-42-8, 7732-18-5 | |
Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen. | |
MFCD00134034 MFCD00151272 | |
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte | |
Certified Reference Material | |
Bor | |
10.81 | |
CHEBI:27560 |
Sicherheit und Handhabung
Verursacht Hautreizungen, schwere Augenreizungen
missing translation for 'dotInformation' : Ungefährlich
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Produkt nur für den Laborgebrauch