Learn More
Bortrifluorid-Dihydrat, 65 % BF3, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Lewis-Säure
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 58°C to 60°C (1.5mmHg) |
Chemischer Name oder Material | Boron trifluoride dihydrate |
Schmelzpunkt | 6°C |
Farbe | Farblos bis hellgelb |
Physikalische Form | Flüssigkeit |
Menge | 500 mL |
Prozentgehaltsbereich | 65.0 to 66% |
Strukturformel | BF3·2H2O |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: miscible |
Formelmasse | 103.85 |