Learn More
Fisherbrand™ Serologische Einweg-Pipetten aus Borosilikatglas mit normaler Spitze, Standardlänge
Die Pipetten mit normaler Spitze verfügen über lange, schlanke, konische Spitzen, um das Pipettieren zu beschleunigen.
Marke: Fisherbrand™ 13-678-27B
Beschreibung
Die Pipetten mit normaler Spitze verfügen über lange, schlanke, konische Spitzen, um das Pipettieren zu beschleunigen.
Die chemisch inerten Pipetten weisen sowohl negative Graduierungen als auch bidirektionale Skalen auf.
Bestellinformation
Die einzeln umhüllten und mehrfach verpackten Pipetten sind steril und verstopft; es sind auch nicht verstopfte, lose Pipetten in der Großpackung erhältlich.
Compliance
Modelle mit normaler Spitze haben ASTM™ E 714-konforme Volumentoleranzen. Kalibriert für 'Abgabe/Ausblasung', farbcodierte Verpackung aller Pipetten (außer Großpackungen) für Größenidentifizierung mittels ISO™-Standardfarben.
Spezifikation
ASTM E714, USP Typ I, ASTM E438, Typ I, Klasse B | |
Steril | |
0.1 mL | |
200 | |
±0.03 ml | |
Gelb | |
Serologische Pipette |
Borosilikatglas | |
Ja | |
0.2 mL | |
Normal konisch | |
Individually Wrapped; Inner Pk. Qty: 200 | |
1 mL | |
Single-use |