Learn More
Fisherbrand™ Serologische Einweg-Pipetten aus Borosilikatglas mit normaler Spitze, Standardlänge
Die Pipetten mit normaler Spitze verfügen über lange, schlanke, konische Spitzen, um das Pipettieren zu beschleunigen.
Marke:  Fisherbrand™ 13-678-25D
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10172013
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Die Pipetten mit normaler Spitze verfügen über lange, schlanke, konische Spitzen, um das Pipettieren zu beschleunigen.
Die chemisch inerten Pipetten weisen sowohl negative Graduierungen als auch bidirektionale Skalen auf.
Bestellinformation
Die einzeln umhüllten und mehrfach verpackten Pipetten sind steril und verstopft; es sind auch nicht verstopfte, lose Pipetten in der Großpackung erhältlich.
Compliance
Modelle mit normaler Spitze haben ASTM™ E 714-konforme Volumentoleranzen. Kalibriert für 'Abgabe/Ausblasung', farbcodierte Verpackung aller Pipetten (außer Großpackungen) für Größenidentifizierung mittels ISO™-Standardfarben.
Spezifikation
Spezifikation
ASTM E714, USP Typ I, ASTM E438, Typ I, Klasse B
Steril
0.1 mL
250
±0.15 ml
0,16 oz.
5 mL
Single-use
Borosilikatglas
Ja
1 mL
Normal konisch
Multi-pack; Inner Pk. Qty: 250
Gelb
Serologische Pipette