Learn More
Karl Hecht™ Messbecher aus Borosilikatglas mit hoher Form
Kann zur Herstellung von Lösungen oder zum Halten, Aufbewahren, Sammeln und Messen von Chemikalien verwendet werden. Die Karl Hecht™ Assistent™ Borosilikatbecher mit hoher Form werden aus langlebigem Borosilikatglas 3.3 hergestellt.
Marke: Karl Hecht™ 41929148
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gemäß DIN 12331
- Mit Ausguss
- Mit Graduierungsmarkierungen
- Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
70 mm | |
Borosilikatglas | |
Je 1 | |
Ja | |
Hohe Form |
400 ml | |
130 mm | |
Becher | |
DIN 12331 |