Learn More
Karl Hecht™ Messbecher aus Borosilikatglas mit hoher Form
Kann zur Herstellung von Lösungen oder zum Halten, Aufbewahren, Sammeln und Messen von Chemikalien verwendet werden. Die Karl Hecht™ Assistent™ Borosilikatbecher mit hoher Form werden aus langlebigem Borosilikatglas 3.3 hergestellt.
Marke:  Karl Hecht™ 41929136
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10757322
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Gemäß DIN 12331
  • Mit Ausguss
  • Mit Graduierungsmarkierungen
  • Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Spezifikation
54 mm
Borosilikatglas
Je 1
Ja
Hohe Form
150 ml
95 mm
Becher
DIN 12331