Learn More
Witeg™ Messbecher aus Borosilikatglas mit hoher Form
Die hohen Witeg™ Messbecher aus Borosilikatglas sind praktisch mit Graduierungen und Ausguss ausgestattet.
Marke:  Witeg™ 5 503 001
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10000223
  • 84.35 € / 2 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus langlebigem Borosilikatglas vom Typ 3.3
  • Graduiert
  • Hohe Form mit Ausguss
  • Einige Modelle sind mit Griffen ausgestattet
Spezifikation
Spezifikation
90 mm
Borosilicate Glass
Handle, Spout
Beaker
Tall Form
1000 mL
180 mm
2 Pk.