Learn More
Witeg™ Messbecher aus Borosilikatglas mit hoher Form
Die hohen Witeg™ Messbecher aus Borosilikatglas sind praktisch mit Graduierungen und Ausguss ausgestattet.
Marke: Witeg™ 5 503 002
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aus langlebigem Borosilikatglas vom Typ 3.3
- Graduiert
- Hohe Form mit Ausguss
- Einige Modelle sind mit Griffen ausgestattet
Spezifikation
120 mm | |
Borosilikatglas | |
Griff, Ausguss | |
Becher | |
Hohe Form |
2000 ml | |
240 mm | |
2er-Pckg. | |
Ja |