Learn More
Fisherbrand™ Boston-Rundflaschen, klar, ohne Verschlusskappe
General use bottles. Fisherbrand™ Clear Boston Round Bottles without Cap are ideal when content integrity is important.
34.54 € - 297.94 €
Spezifikation
Farbe Clear
Material Glass
Closure Included No
Öffnung Eng
Form Boston Round
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Verschlussgröße Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Verschlussgröße Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11523582
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
02911940
30 mL 20-400 mm 432/Cs. Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11533582
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
02911944
60 mL 20-400 mm 288/Cs. Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11543582
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
02911945
120 mL 22-400 mm 160/Cs. Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11774239
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
02911872
240 mL 24-400 mm 108/Cs. Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11563582
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
02911939
480 mL 28-400 mm 60/Cs. Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11573582
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
02911927
960 mL 33-400 mm 12/Cs. Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Clear Glass Boston Round Bottles are excellent general use bottles ideal for when content integrity and sample or product visibility is important. Boston Round bottles feature a narrow screw neck opening, curved shoulders, and a round body. Glass offers minimal chemical interference with contents; clear (flint) glass is appropriate when visibility is important but protection from UV rays is not necessary. These environmentally sensitive bottles help eliminate waste and help to insure product integrity for long term storage.
  • Features narrow screw neck opening, curved shoulders, and a round body
  • Glass offers minimal chemical interference with contents
Spezifikation
Spezifikation
Clear
No
Boston Round
Schraubkappe
Glass
Eng
Runde Boston-Flasche