Learn More
Sampling Systems™ Flaschen-Probenehmer für Flüssigkeiten
Verfügt über einen Federmechanismus, was bedeutet, dass nur dann Flüssigkeit einfließt, wenn der Griff gedrückt wird, sodass Proben an festgelegten Stellen entnommen werden können. Bei der Sampling Systems™ Probenehmerflasche für Flüssigkeiten werden die Proben direkt in die Flasche abgefüllt.
Marke:  Sampling Systems™ 5031S-1000
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15879321
Beschreibung
Beschreibung
  • Probenehmergehäuse aus Edelstahl 316L
  • Glasflasche
  • Punktmessung
  • Probenahme von Flüssigkeiten mit niedriger bis mittlerer Viskosität
  • Ideal für Proben mit geringem Volumen (Einheitsdosis)
  • Der Probenehmer ist mit einer Abdeckung erhältlich, die verhindert, dass die Flasche nass wird
Spezifikation
Spezifikation
Probenehmer für Flüssigkeiten
500 ml-Glasflasche
1000 mm
Edelstahl mit Glasflasche
500 ml