Learn More
Brady™ BMP™71 Beschriftungsband aus Vinyl für Innen- und Außeneinsatz
Für den Einsatz mit BMP 71 Etikettendruckern
Marke: Brady™ 142348
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Der aggressive Permanentkleber haftet gut auf Rohren, Wänden, Geräten, Fenstern und den meisten sauberen, trockenen Oberflächen
- Biegsam—passt sich gut an unregelmäßige, gewölbte oder raue Oberflächen an
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Öle, Reinigungsmittel, Schmutz und viele Lösungsmittel
- Fünf Jahre durchschnittliche Lebensdauer im Freien bei Temperaturen von 180 bis-40 °F (82 bis -40 °C)
- Kann bei niedrigen Temperaturen von 0 °F (-18 °C) angebracht werden
Bestellinformation
Jede Rolle hat eine Länge von 50 ft. (15.2 m)
Spezifikation
BS5609:1986 Abschnitt 2 und Abschnitt 3 | |
Acryl, Permanent | |
Glanz | |
Vinyl | |
Innen- und Außenanwendung | |
50 Gardner-Einheiten | |
5 Jahre | |
-40 bis 180 °F | |
0,004 in. | |
15,2 m (50 ft.) | |
1 in. |
Bänder für BMP71 Etikettendrucker | |
Orange | |
Klebeband | |
Beschriftungsband | |
BMP™71 Etikettierer | |
1 | |
1 Rolle | |
-40 bis +82 °C | |
0.102 mm | |
15,24 m | |
25,40 mm |