Learn More
Brady™ Selbstlaminierende Etiketten
Ideal für die Beschriftung von Datenkommunikationsdrähten und -kabeln
Marke: Brady™ 018373
Beschreibung
- Weiße Vinyldrahtmarkierungsetiketten
- Für AWG (ungefähre Drahtstärke)10 bis 12
- Etikettengröße: 2.5 x 2.5 cm (1 x 1 in)
- Aufschreibehöhe von 0.38 Zoll (0.95 cm)
- Rollen mit 250 Etiketten
- Für den Einsatz mit TLS2200 und TLS PC Link Thermotransferdruckern
- Einfach einzulegende, industrietaugliche Etiketten und Bänder sind in einer Vielzahl von Materialien, Größen und Farben erhältlich, um Oberflächen-, Farb- und gesetzlichen Anforderungen gerecht zu werden
- Verwenden Sie für glatte Oberflächen wie unbeschichtetes Metall, Kunststoff und Glas “Permanentbänder”
- Verwenden Sie “ultrafest klebende Bänder” auf stark texturierten und/oder energiearmen Oberflächen wie pulverbeschichtetem Kunststoff-ABS und Polypropylen
- Die Materialauswahl umfasst glänzendes oder transparentes Polyester, metallisiertes Polyester mit silberfarbener Oberfläche, farbiges Vinyl und wärmeschrumpfendes Polyolefin
Wenn Sie eine Bestellung aufgeben, technische Informationen benötigen oder Fragen zur Verfügbarkeit eines hier nicht aufgeführten Klebebandes haben möchten, wenden Sie sich an einen Fisher Safety Customer Service Representative unter 1-800-772-6733.
Spezifikation
UL | |
Acryl, Permanent | |
Matt | |
Vinyl | |
Kommunikationskabel, Laborkennzeichnung, Tafelkennzeichnung, Sprach- oder Datenkennzeichnung, Draht- und Kabelmarkierung | |
1 | |
Quadratisch | |
0,004 in. | |
28.58 mm | |
25,40 mm | |
2.54 cm |
TLS 2200/TLS PC Link-Beschriftungen | |
Weiß, Durchscheinend | |
Etikett | |
PC Link™ Etikett | |
BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™ | |
250/Packung | |
-70 bis +70 °C | |
0.102 mm | |
1 in. | |
1 in. |