Learn More
Brady™ Vinylbänder (B-595) für BBP31 und BBP33 Drucker
Vinylbänder für den Innen- und Außenbereich (B-595) für allgemeine Einrichtungs- und Sicherheitskennzeichnung
Marke: Brady™ 141998
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Strapazierfähig und schrumpfarm, mit permanentem Acrylklebstoff, kann bei kalten Temperaturen aufgetragen werden
- Für unregelmäßige, gekrümmte, raue und stark strukturierte Oberflächen
- Wird auf lackierten Betonblöcken, unebenem Holz, texturierten Kunststoffen, mit Papier ummantelten Rohren und pulverbeschichteten Oberflächen verwendet
- Haftet auf Objekten mit schwacher Oberflächenspannung (PVC-Rohrleitungen, spritzgegossenen Gerätekoffern, ABS-Kunststoffen, recycelten Kunststoffen)
- Empfohlene Bandserie: R-10000 Serie
- Betriebstemperatur: -40° bis 180 °F
- Anwendungstemperatur: 0° bis 180 °F
- Durchschnittliche Haltbarkeit im Außenbereich: 8 bis 10 Jahre
Spezifikation
BS5609:1986 Abschnitt 2 und Abschnitt 3 | |
Dauerhaftes Acryl | |
Glanz | |
Vinylband für den Innen-/Außeneinsatz | |
BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 und BBP37 Drucker | |
Je 1 | |
30,4 m x 1,27 cm | |
-40 bis +82 °C | |
100 ft. (2,01 m) | |
0,5 in. | |
0.7 Zoll | |
30.4 m |
Vinylband für den Innen- und Außenbereich für BBP3x Drucker | |
Braun | |
Vinyl (B-595) | |
Rohrmarkierungen, Pfeilklebeband, Lagermarkierungen, Warntafeln, Sicherheitshinweise, Lichtbögen und visuelle Markierungen am Arbeitsplatz | |
1 | |
0.5 in. x 100 ft. | |
Brady Arbeitsstation, LabelMark, MarkWare | |
0.102 mm | |
30.40 m | |
12,70 mm | |
17.78 mm | |
B30C-500-595-BR |