Learn More
BRAND™ MARKEPlatten™ Mikrotiterplatten-Einsatzsystem mit Einlassöffnungssystem
Catalog No. p-4954294 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Stützmembran:
PC-Membran
PET
Porengröße:
0,4 μm
1 μm
3 μm
8 μm
Packungsgröße:
5 Stück
Sechs-Well-Platten mit sechs Einsatzstreifen gefüllt
  • Steril
  • Mit Einlassöffnungssystem
  • CellGrade™ plus Oberfläche
  • Membranmaterial: PC- oder PET-Material
  • Mehrere Membranporengrößen für verschiedene Anwendungen: 0.4 μM, 1.0 μm, 3.0μ m, 8.0μ m
  • 5 Platten/Pkg. mit Deckel und 30 Einsatzstreifen
Anwendungen:
In-vitro-Gewebepräparation (3D-Gewebekultur)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung cellGrade plus
Typ Mikrotiterplatten-Einsatzsystem mit Einlassöffnungssystem
Wellanzahl 6
Porengröße 8 μm
Menge 5/Packung
Stützmembran PET