Learn More
Cole-Parmer™ Rohradapter aus Messing mit Überwurfmutter
Bietet sehr gute Chemikalienbeständigkeit. Ideal für die Arbeit mit starren Schläuchen, einschließlich Schläuchen aus Fluorpolymeren, anderen starren Kunststoffen und Metallen
12.95 € - 16.80 €
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Material Messing
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) -85 °F
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -65 °C
Maximaler Druck 400 psi
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Schlauchgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Schlauchgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
11815453
Unterlagen ansehen
Cole-Parmer™
31412-36
3/8 Zoll
12.95 €
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11825453
Unterlagen ansehen
Cole-Parmer™
31412-38
1/2 Zoll Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Sehr gute chemische Beständigkeit.
  • Klemmverschraubungen eignen sich gut für starre Schläuche aus Material wie PTFE oder Polypropylen.
  • Eine Klemmverschraubung verfügt über eine Mutter für Hochdruckanwendungen, die den starren Schlauch gegen das Anschlussgehäuse drückt.
  • Die Produktreihe der Klemmverbindungen ist ideal für Anwendungen mit starren Schläuchen.
  • Berücksichtigen Sie bei der Auswahl Ihrer Anschlüsse den Schlauchtyp, die Materialverträglichkeit sowie die Temperatur- und Druckbedingungen.
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
-85 °F
400 psi
250 °C
Messing
-65 °C
482 °F
Verbindungsstück mit NPT-Außengewinde und Überwurfmutter