Learn More
Masterflex™ Adapter mit Außengewinde, Messing
Diese einfachen, kostengünstigen Anschlüsse lassen sich mit flexiblen Schläuchen kombinieren und eignen sich so für Anwendungen mit niedrigem Druck (im Allgemeinen unter 30 psi). Cole-Parmer™ Adapter für männliches Gewinde aus Messing sind für eine schnelle und einfache Montage ohne Werkzeuge ausgelegt.
Marke:  Masterflex™ 30904-01
Artikelnummer. 11775788
  • 18.80 € / 5 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-08-2025
Beschreibung
  • Temperaturbereich: –65 bis 121 °C
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Sterilisierung nicht empfohlen
Spezifikation
Spezifikation
Für 0,25 in. Schlauch-ID
5/Packung
Gerade
-65 °C
NPTM 0.125 in.
250 °C