Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Brefeldin A-Lösung (1000x)
Die Zugabe von Brefeldin A während der letzten Stunden der In-vitro-Aktivierung von Zellen führt zu einer verbesserten Erkennung von intrazellulären Zytokinen.
Marke:  Invitrogen™ 00-4506-51
58.46 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15526276
  • 89.75 € / 1 Milliliter
Krebsforschungskampagne
Aktionscode 24147 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Brefeldin A ist ein Inhibitor des intrazellulären Proteintransports
  • Die Inkubation von kultivierten Zellen mit Brefeldin A führt zu einer Blockade des Proteintransports zum Golgi-Apparat (GA) und einer Anreicherung von Proteinen im endoplasmatischen Retikulum (ER)
  • Brefeldin A dient der effektiv verbesserten Erkennung eines Großteils von intrazellulären Zytokinen von Mäusen und Menschen. Jedoch wird empfohlen, die Anwendung und Wirksamkeit dieses Reagenz sowie anderer Inhibitoren des Proteintransports, wie Monensin, gemäß dem eigenen Assay-System zu bewerten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 mL
eBioscience™
Flüssigkeit
Hemmstoff
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • eBioscience Brefeldin A Solution (1000X)
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: methanol