Learn More
Thermo Scientific Chemicals Brillantblau G, rein
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Extinktion | 425 (at lambda min.) |
Chemischer Name oder Material | Brilliant blue G |
Schmelzpunkt | >100.0°C |
Absorptionsverhältnis | 0.95 to 1.15 |
Farbstoffgehalt | 60% min. |
Beilstein | 14, II, 450 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 40g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol |
Infrarotspektrum | Echt |
Lambda max. | 608 to 618nm (in 50:50 IMS:H2O) |
Formelmasse | 854.02 |