Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bromkresolgrün, rein, Indikator-Gütegrad
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Bromocresol Green |
Schmelzpunkt | 225°C, 437°F |
Merck Index | 15, 1393 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in benzene, ethanol (30g/L), very soluble in diethyl ether and ethyl acetate |
Infrarotspektrum | Echt |
Formelmasse | 698.01 |
Güte | Rein |
Verpackung | Glasflasche |
Spezifische Extinktion | 600 min. (617nm, in buffer) |
Visuelles Übergangsintervall | from pH 3.8 (yellow) to pH 5.4 (blue) |