Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bromkresolgrün, Natriumsalz, ACS
CAS: 62625-32-5 | C21H13Br4NaO5S
Marke:  Thermo Scientific Chemicals J64284.14
115.99 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge 25 g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15486299
  • 117.00 € / 25 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Bromocresol Green sodium salt is used as a pH indicator. It is a pH sensitive triphenylmethane dye useful in various colorimetric detection studies and as an activity tracking dye for DNA agarose gel electrophoresis. It is also used in TLC (thin-layer chromatography) for visualizing compounds containing functional groups having pKa less than 5.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Bromkresolgrün Natriumsalz wird als pH-Indikator verwendet. Es handelt sich um einen pH-empfindlichen Triphenylmethanfarbstoff, der in verschiedenen kolorimetrischen Nachweisstudien und als Aktivitätsverfolgungsfarbstoff in der DNA-Agarose-Gelelektrophorese nützlich ist. Es wird auch in der TLC (Dünnschichtchromatographie) zur Visualisierung von Verbindungen verwendet, die funktionelle Gruppen mit einem pKa weniger als 5 enthalten.
Löslichkeit
40 mg/ml in Wasser; 60 mg/ml in Ethanol. Löslich in Wasser und Ethanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
62625-32-5
C21H13Br4NaO5S
MFCD00148898
Bromocresol Green, water soluble
Spezifikation
Bromocresol Green sodium salt
62625-32-5
MFCD00148898
Bromocresol Green, water soluble
720.02
Braun bis rot
Kristallpulver
230°C (decomposition)
C21H13Br4NaO5S
14,1386
40mg/ml in water; 60mg/ml in ethanolSoluble in water and ethanol.
ACS
25 g
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation