Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bromkresolpurpur, Natriumsalz, rein, wasserlöslich, Indikatorqualität
Catalog No. 10581091 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
CAS: 62625-30-3 | C21H15Br2NaO5S | 562.204 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62625-30-3
Summenformel C21H15Br2NaO5S
Molekulargewicht (g/mol) 562.204
MDL-Nummer MFCD00148896
InChI-Schlüssel KVSJYIXUWNOWBD-UGAWPWHASA-M
Synonym BCP, Bromcresol Purple, sodium salt, 5';, 5';';-Dibromo-o-cresolsulfonephthalein, sodium salt
PubChem CID 23665568
IUPAC-Name Natrium;2-[(E)-(3-Brom-4-Hydroxy-5-Methylphenyl)-(3-Brom-5-Methyl-4-Oxocyclohexa-2,5-dien-1-Yliden)Methyl]Benzolsulfonat
SMILES CC1=CC(=C(C2=CC=CC=C2S(=O)(=O)[O-])C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)C)C=C(C1=O)Br.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromocresol Purple, sodium salt
Namenshinweis Water soluble, Indicator, Pure
Beilstein 19, 91
Merck Index 15, 1394
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: Soluble
Infrarotspektrum Echt
Formelmasse 562.2
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Spezifische Extinktion 900 min. (590nm, 0.01N NaOH)
Visuelles Übergangsintervall from pH 5.2 (yellow) to p 6.8 (purple)
Farbe Braun bis rot
Menge 25 g
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Bromocresol Purple, sodium salt, water soluble, indicator