Learn More
Bromtrichlormethan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. p-7081031
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
CAS: 75-62-7 | CBrCl3 | 198.265 g/mol
Used in the bromination of benzylic positions under sunlamp irradiation. Employed as chain transfer agent for radical polymerization of methacrylates. It can also be employed as brominating reagent of active hydrogen compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird bei der Bromierung benzylischer Positionen unter Sonneneinstrahlung verwendet. Wird als Kettentransfermittel zur radikalen Polymerisation von Methacrylaten eingesetzt. Kann auch als bromierendes Reagenz von aktiven Wasserstoffverbindungen eingesetzt werden.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Vor elektrostatischen Aufladungen schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-62-7
Summenformel CBrCl3
Molekulargewicht (g/mol) 198.265
MDL-Nummer MFCD00000783
InChI-Schlüssel XNNQFQFUQLJSQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym methane, bromotrichloro, trichlorobromomethane, bromo trichloro methane, carbon bromotrichloride, monobromotrichloromethane, carbon trichlorobromide, trichloromethyl bromide, caswell no. 118, unii-ikj30qxm63, ccl3br
PubChem CID 6383
IUPAC-Name Brom(trichlor)Methan
SMILES C(Cl)(Cl)(Cl)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromotrichloromethane
Schmelzpunkt -6°C
Dichte 2.015
Siedepunkt 104°C to 105°C
Flammpunkt None
Geruch Chloroform-like
Strukturformel BrCCl3
Brechungsindex 1.506
Menge 100 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 1732543
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 198.28
Reinheit (%) 97%