Learn More
Hirschmann™ Glasmesskolben mit Glasstopfen, braun
Ermöglicht die genaue und sichere Messung und Handhabung von Flüssigkeiten im Labor. Hirschmann Instruments™ Messkolben der Klasse A aus Braunglas werden aus langlebigem DURAN™ Glasrohr gefertigt.
Marke:  Hirschmann™ 2640266
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11682229
  • 81.50 € / 2 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-06-2025
Beschreibung
  • Mit NS-Schliff und hohlem, bernsteinfarbenem Glasstopfen
  • Gemäß DIN EN ISO 1042
  • Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
  • Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenidentifikation
Spezifikation
Spezifikation
DIN EN ISO 1042
Glas
20 ml
110 mm
12/21 NS Standardschliff
Ja
Braun
Braun
Borosilikatglas, Duran Glas
±0.04 ml
± 0,04 ml
A