Learn More
BUCHI Verdampfungskolben für Rotationsverdampfer
Verwenden Sie diese Verdampferkolben mit jedem Rotationsverdampfer. Buchi™ Verdampferkolben weisen eine hohe chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und organische Substanzen auf. Ideal für die Destillation von Lösungsmitteln.
Marke:  BUCHI 008765
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10033503
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Lieferbar in Volumen von 50 ml bis 3000 ml
  • Unbeschichtet oder mit P+G-Beschichtung lieferbar
  • Kat. Nr. 05-402-746 und 05-404-229 sind kompatibel mit dem R-210/R-215
  • Alle anderen Modelle sind kompatibel mit dem R II
Spezifikation
Spezifikation
Standardglas
Rotationsverdampfer
Birnenförmig
24/40
2000 ml
Verdampferkolben
Unbeschichtet
24/40
60 °C