Learn More
Pufferlösung pH-Wert 10.0 (20° C), violett gefärbt, Borax / Natriumhydroxid, Honeywell Fluka™
Violett gefärbt, Borax/Natriumhydroxid
38.25 € - 409.45 €
Chemische Identifikatoren
CAS 1336-21-6
Summenformel H5NO
Molekulargewicht (g/mol) 35.05
MDL-Nummer MFCD00066650
InChI-Schlüssel VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
IUPAC-Name Azanium; Hydroxid
SMILES N.O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15634080
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Honeywell-Fluka
33668-500ML
500 ml
38.25 €
500 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15624080
Unterlagen ansehen
Honeywell-Fluka
33668-1L
1 l
77.26 €
1 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15654080
Unterlagen ansehen
Honeywell-Fluka
33668-6X500ML
6 x 500 ml
199.67 €
6 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15644080
Unterlagen ansehen
Honeywell-Fluka
33668-6X1L
6 x 1 l
409.45 €
6 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15614080
Unterlagen ansehen
Honeywell-Fluka
33668-10L-VP
10 l
255.43 €
10 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1336-21-6
35.05
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:18219
N.O
H5NO
MFCD00066650
14923
Azanium; Hydroxid
Spezifikation
Pufferlösung
10.0 (20 °C)
MFCD00066650
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Azanium; Hydroxid
14923
1336-21-6
H5NO
NONH für alle Transportarten
N.O
35.05
CHEBI:18219