Learn More
Farbcodierte pH-Pufferlösung, bei 25° C getestet
Verwenden Sie farbcodierte pH-Puffer, um die Handhabung zu erleichtern. Reagecon™ farbcodierte pH-Pufferlösungen, die bei 25° C getestet wurden, sind zertifiziert und auf NIST-Normen rückführbar.
Marke: Reagecon BPH05
Menge | 5 l |
---|---|
Verpackung | Beutel-in-Box-Behälter |
Farbe | Blau |
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Farbige pH-Pufferlösungen
- Geprüft bei 25 °C
- Zertifiziert nach akkreditiertem Prüfverfahren Reagecon’s ISO/IEC 17025
- NIST-rückverfolgbar
- Lieferbar in verschiedenen Packungsgrößen
Spezifikation
Blau | |
Flüssig | |
Beutel-in-Box-Behälter |
10 | |
5 l |