Learn More
Pufferlösung pH 7,413, Reagecon™
Gemäß DIN 19266 hergestellt. Reagecon™ Pufferlösung (pH-Wert 7.413) wird bei25 °C mittels einer ISO 17025-konformen Methode bis zu einer Genauigkeit von ±0.01 geprüft. Dieser Kalibrierungs- und Kontrollpuffer soll auch nach dem Öffnen der Flasche noch stabil sein.
Marke: Reagecon 90514
Beschreibung
Zum Gewährleisten zuverlässiger, meldepflichtiger pH-Wert-Messungen besitzt dieser pH-Wert-Pufferstandard durch eine lückenlose Rückverfolgbarkeitskette direkt auf die IUPAC-pH-Werte-Skala rückführbar. Eine rückverfolgbare Analyse ist für die Konsistenz und universelle Akzeptanz (einschließlich der Akzeptanz durch Aufsichtsbehörden) von pH-Wert-Ergebnissen erforderlich.
- Gemäß DIN 19266 hergestellt
- Wird mit detailliertem Analysezertifikat geliefert, das die Rückverfolgbarkeit auf NIST beschreibt
- Mit Standardpräzision auf einen NIST-Wert kalibriert
- Zertifizierung nach ISO 9001 :2008 und ISO 17025
- Angaben zur Temperaturabhängigkeit sowie Chargennummern und Verfallsdatum sind auf dem Etikett aufgedruckt
- Längere Haltbarkeit mit verbesserter Stabilität — auch nach dem Öffnen bis zum Verfallsdatum verwendbar
Spezifikation
0 °C | |
Ja | |
Flüssig | |
Merkmal | |
Fully miscible in water |
100 °C | |
7.413 | |
250 ml | |
Ja |