Learn More
Pufferlösung pH-Wert 7.413 (25 °C), mit Fungizid, DIN 19266-konform, Honeywell Fluka™
Mit Fungizid, nach DIN 19266
Marke:  Honeywell-Fluka 33597-6X1L
Artikelnummer. 15644020
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Pufferlösung pH 7.413 (25 °C)
100 °C
≤100.0000%, ≤1.0000%
1.000 g/cm3
Buffer
Mit Fungizid, nach DIN 19266
≥90.0000%
7558-79-4, 7778-77-0
6 x 1 l
Poly-Flasche