Learn More
OHAUS™ Bürettenhalter
OHAUS™ Bürettenhalter zum sicheren Greifen und Positionieren von Laborglaswaren.
Marke: OHAUS™ 30392234
67.59 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Korrosionsbeständige Laborrahmen, Stäbe und Steckverbinder
- Erhältlich in hochwertigem Edelstahl mit hoher chemischer Beständigkeit und Langlebigkeit.
- Vernickelte Zinkklemmen bieten hohe Zugfestigkeit.
Spezifikation
Bürettenhalter | |
100 ml-Büretten | |
108,000 mm | |
173,00 mm | |
6,80 in. |
Vernickelt | |
Klammer, Spezialausführung, Bürette, CLS-BTDBLZ | |
4,25 in. | |
Micro – 100 ml-Büretten | |
173,00 mm |