Learn More
Butansäure, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 107-92-6 | C4H8O2 | 88.11 g/mol
24.02 € - 74.57 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 107-92-6 |
---|---|
Summenformel | C4H8O2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 88.11 |
MDL-Nummer | MFCD00002814 |
InChI-Schlüssel | FERIUCNNQQJTOY-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | butyric acid, n-butyric acid, n-butanoic acid, propylformic acid, ethylacetic acid, butanic acid, 1-propanecarboxylic acid, butyrate, 1-butyric acid, buttersaeure |
PubChem CID | 264 |
ChEBI | CHEBI:30772 |
IUPAC-Name | Butansäure |
SMILES | CCCC(O)=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11317966
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13189.AE |
100 ml |
24.02 €
100 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11327966
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13189.AP |
500 ml |
29.75 €
500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11337966
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13189.0F |
Gehäuse 2500mL |
74.57 €
2.50 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Butyric acid is a useful as precursor for the preparation of various butyrate esters. It is used as a food and perfume additive. It is also used as an animal feed supplement. Due to its powerful odor, it has also been used as a fishing bait additive and as a stink bomb. It is widely used as a flavoring agent for human food and beverages.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenButtersäure ist als Vorstufe für die Herstellung verschiedener Buttersäureester nützlich. Sie wird als Lebensmittel- und Parfümzusatz verwendet. Sie wird auch als Tierfutterzusatz verwendet. Aufgrund ihres starken Geruchs wurde sie auch als Fischköderzusatz und als Stinkbombe verwendet. Sie wird häufig als Aromastoff für menschliche Lebensmittel und Getränke verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Ethanol und Äther. Leicht mischbar mit Tetrachlorkohlenstoff.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Chemische Identifikatoren
107-92-6 | |
88.11 | |
FERIUCNNQQJTOY-UHFFFAOYSA-N | |
264 | |
Butansäure |
C4H8O2 | |
MFCD00002814 | |
butyric acid, n-butyric acid, n-butanoic acid, propylformic acid, ethylacetic acid, butanic acid, 1-propanecarboxylic acid, butyrate, 1-butyric acid, buttersaeure | |
CHEBI:30772 | |
CCCC(O)=O |
Spezifikation
Butyric acid | |
107-92-6 | |
162°bis 164 °C | |
CH3CH2CH2COOH | |
UN2820 | |
14,1593 | |
Miscible with water,ethanol and ether. Slightly miscible with carbon tetrachloride. | |
CCCC(O)=O | |
88.11 | |
CHEBI:30772 | |
≥99% | |
69 °C (156 °F) | |
1,398 |
2,5 | |
-8 °C | |
C4H8O2 | |
MFCD00002814 | |
906770 | |
butyric acid, n-butyric acid, n-butanoic acid, propylformic acid, ethylacetic acid, butanic acid, 1-propanecarboxylic acid, butyrate, 1-butyric acid, buttersaeure | |
FERIUCNNQQJTOY-UHFFFAOYSA-N | |
Butansäure | |
264 | |
88.11 | |
0,964 | |
Ranzig |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H311-H314-H318-H227
Giftig bei Hautkontakt.
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Augenschäden.
Brennbare Flüssigkeit.
P210-P235-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
Gehäuse H227-H302-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:BUTTERSÄURE
missing translation for 'einecsNumber' : 203-532-3
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse ES5425000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
- Butyric acid
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Butanoic acid