Learn More
Masterflex™ C-Flex™ ULTRA I/P™ Präzisionspumpenschläuche
Ultrahohe Leistungsfähigkeit für UltraPure Anwendungen
Marke:  Masterflex™ 06434-73
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12520688
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Das original Masterflex™ Schlauchmaterial wird einer rigorosen Prüfung unterzogen, um ein optimales Leistungsverhalten und eine lange Betriebslebensdauer bei der Verwendung mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten.
  • Speziell extrudierte Präzisionsschläuche, um höchste Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit zu gewährleisten.
  • Weltweiter Marktführer bei Rezepturen für die umfassendste chemische Kompatibilität
  • Anwenderdefinierte Längen und Konfigurationen zur Minimierung von Ausfallzeiten
  • Richtlinienkonform für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager — die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag ausgeliefert werden
  • Längste Pumpenbetriebslebensdauer aller C-Flex™ Formulierungen
  • Die Masterflex™ C-Flex™ ULTRA Präzisionspumpenschläuche mit extrem geringer Spallation verfügen über eine glatte Innenfläche, um Rückstände zu reduzieren und die Reinheit der Flüssigkeit zu erhalten.
  • Dieses Schlauchmaterial gewährleistet Flexibilität über einen großen Temperaturbereich.
  • Die C-Flex ULTRA Schläuche sind heißsiegelfähig und schweißbar und eignen sich ideal für Einweg-Baugruppen sowie pharmazeutische und hochreine Anwendungen.
Spezifikation
Spezifikation
Europäisches Arzneibuch; DEHP-frei; RoHS; Phthalat-frei; USP
C-Flex
-40 °C
8000 ml/min
Autoklav, Ethylenoxid, Gammabestrahlung
660 mmHg
9,5 mm
7,6 m
73
3/8 in.
2,7 bar
100 °C