Learn More
C1orf56 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 25433-1-AP-20UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16804015
  • 145.00 € / 20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody detects the endogenous protein (35 kDa) in mouse testis. The identity of an additional 65 kDa band is unknown.
C1orf56, also named as MENT, AF1Q and MLLT11, is involved in control of cellular proliferation. It is highly expressed in several cancers especially in neuroblastoma.
Spezifikation
Spezifikation
C1orf56
Polyclonal
Unconjugated
MENT
AF1Q, C1orf56, MENT, MLLT11, RP11 316M1.9
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
229588, 54964
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.41 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q9BUN1
Gm128, MENT
C1orf56 Fusion Protein Ag13860
20 μL
Primary
Mouse, Human