Learn More
Cadmiumacetat-Dihydrat, weißes Pulver, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11351938
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
CAS: 5743-04-4 | C4H10CdO6 | 266.53 g/mol
It is used in dyestuff intermediates, ceramics and producing iridescent effects on porcelains and pottery. It acts as a reagent for determination of S, Se, and Te. It is also used in cadmium electroplating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5743-04-4
Summenformel C4H10CdO6
Molekulargewicht (g/mol) 266.53
MDL-Nummer MFCD00012449
InChI-Schlüssel AUIZLSZEDUYGDE-UHFFFAOYSA-L
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cadmium acetate dihydrate
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99.999% (Metals basis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ethanol and methanol.
Formelmasse 266.54 (230.50 Anhydrous)
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 2.01