Learn More
Cadmiumbromid, ultratrocken, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. p-7050129
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
CAS: 7789-42-6
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Ampulliert unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-42-6
MDL-Nummer MFCD00015996
Synonym cadmium 2+ dibromide, cadmium 2+ ion dibromide, cadmium bromide, anhydrous 25g, cadmium bromide, anhydrous,
Spezifikation
Siedepunkt 863°C
Chemischer Name oder Material Cadmium bromide
Schmelzpunkt 567°C
Namenshinweis Ultra dry
Farbe Weiß bis gelb
Physikalische Form Beads
Menge 1 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN2570
Merck Index 14,1615
Formelmasse 272.22
Reinheit (%) 99.999%
Geruch Odorless
Verpackung Ampulle
Empfindlichkeit Hygroscopic
Dichte 5.192g/mL