Learn More
Cadmiumfolie, 0.1 mm (0.004 Zoll) Dicke, Puratronic™, 99.9975 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cadmium foil |
Namenshinweis | 0.1mm (0.004 in.) thick |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Menge | 100 x 100 mm |
IUPAC-Name | Cadmium |
Reinheit (%) | 99.9975% |
Güte | Puratronic™ |
Gewicht | ≈2.16g/50x50mm |
Form | Folie |