Learn More
Calciumkarbonat, leichtes Pulver, U.S.P. - F.C.C., J.T.Baker™
Catalog No. 15577894
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Eimer
Poly-Flasche
Chemische Identifikatoren
CAS 471-34-1
Summenformel CCaO3
Molekulargewicht (g/mol) 100.09
MDL-Nummer MFCD00010906
InChI-Schlüssel VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Synonym Calciumkarbonat, Kalkstein, Kreide, Calcit, Kohlensäure-Calciumsalz 1:1, Marmor, Aragonit, aragonite, aeromatt, akadama
PubChem CID 10112
ChEBI CHEBI:3311
SMILES [Ca++].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calciumcarbonat
Physikalische Form Pulver
Menge 2.5 kg
IUPAC-Name Calciumcarbonat
Formelmasse 100.09
Güte FCC/USP
Verpackung Poly-Eimer