Learn More
Calciumchlorid-Dihydrat, ACS, 99.0 bis 105.0 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10035-04-8 | CaCl2·2H2O
44.45 € - 127.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 10035-04-8 |
---|---|
Summenformel | CaCl2·2H2O |
MDL-Nummer | MFCD00149613 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11367608
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
033296.36 |
500 g |
44.45 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11377608
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
033296.A3 |
2 kg |
127.00 €
2 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Calcium chloride dihydrate is widely used as an ingredient in ceramic slipware, cosmetic and food items. It acts as a pH buffer in swimming pool water. It provides inhibition of swelling clays in the water phase of invert emulsion drilling fluids. It is employed in the oil industry to increase the density of solids-free brines. It is used as a flux in the Davy process for the manufacture of sodium through the electrolysis of molten sodium chloride. It finds an important application as an additive in plastics, fire extinguishers, blast furnaces and in wastewater treatment as a drainage aid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
10035-04-8 | |
CaCl2·2H2O | |
MFCD00149613 |
Spezifikation
Calcium chloride dihydrate | |
10035-04-8 | |
99.0-105.0% | |
MFCD00149613 | |
147.02 (110.99 Anhydrous) | |
Hygroskopisch |
For ACS analysis | |
Pulver | |
CaCl2·2H2O | |
Soluble in water,acetic acid and alcohol. | |
ACS-Reagenz | |
0.835 g/mL |
Sicherheit und Handhabung
P264b-P280i-P305+P351+P338
Gehäuse H319
missing translation for 'einecsNumber' : 233-140-8
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
- Calcium chloride dihydrate
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Calcium chloride dihydrate