Learn More
Calciumdihydrogenphosphathydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. p-7081864
Click to view available options
Menge:
10,000 g
2500 g
500 g
Packungsgröße:
10000 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
CAS: 301524-28-7 | CaH4O8P2 | 234.05 g/mol
Calcium dihydrogen phosphate hydrate is a pH control reagent, stabilizer for plastics, manufacture of glass.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Calciumdihydrogenphosphathydrat ist ein pH-Kontrollreagenz, Stabilisator für Kunststoffe und wird bei der Herstellung von Glas verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, 18 g/l bei 30 °C.
Hinweise
Verliert H{2} O bei 100 °, zersetzt sich bei 200 °
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 301524-28-7
Summenformel CaH4O8P2
Molekulargewicht (g/mol) 234.05
MDL-Nummer MFCD00010898
InChI-Schlüssel YYRMJZQKEFZXMX-UHFFFAOYSA-L
Synonym Calcium phosphate, monobasic; Calcium tetrahydrogen diphosphate
IUPAC-Name calcium didihydrogen phosphate
SMILES [Ca++].OP(O)([O-])=O.OP(O)([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium dihydrogen phosphate hydrate
Schmelzpunkt ∼200°C (decomposition)
Menge 500 g
Flammpunkt None
Merck Index 14,1693
Löslichkeitsinformationen Soluble in water 18g/L @ 30°C.
Formelmasse 234.06 (Anhydrous)
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium dihydrogen phosphate hydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Phosphoric acid, calcium salt