Learn More
Calciumfluorid, Puratronic™, 99.985 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11370919
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
CAS: 7789-75-5 | CaF2 | 78.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-75-5
Summenformel CaF2
Molekulargewicht (g/mol) 78.08
MDL-Nummer MFCD00010907
InChI-Schlüssel WUKWITHWXAAZEY-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium fluoride, kalziumfluorid, kalziumdifluorid, calcium 2+ difluoride, acmc-1bk0c, ksc377c5h, calcium fluoride 100g, calcium fluoride,optical grade
PubChem CID 84512
ChEBI CHEBI:35437
SMILES [F-].[F-].[Ca++]
Spezifikation
Siedepunkt ∼2500°C
Chemischer Name oder Material Calcium fluoride
Schmelzpunkt 1403°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Merck Index 14,1667
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (slightly).
IUPAC-Name Calcium; Difluorid
Formelmasse 78.08
Reinheit (%) 99.985%
Güte Puratronic™
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.434
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 3.18 g/mL