Learn More
Calciumhypochlorit, tech., Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11319148
Click to view available options
Menge:
10 g
250 g
1 kg
Zur Verwendung in Deodorants, Oxidationsmitteln, Bleichmitteln
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7778-54-3
Summenformel CaCl2O2
MDL-Nummer MFCD00010900
InChI-Schlüssel ZKQDCIXGCQPQNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym calcium hypochlorite, calcium hypochloride, bleaching powder, chlorinated lime, hypochlorous acid, calcium salt, caporit, losantin, pittchlor, pittcide, pittclor
PubChem CID 24504
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium hypochlorite
Farbe Weiß
Physikalische Form Granules
Menge 10 g
SMILES [O-]Cl.[O-]Cl.[Ca+2]
IUPAC-Name Calcium;dihypochlorit
Molekulargewicht (g/mol) 142.976
Formelmasse 142.98
Aussehen White granular powder
Dichte 2.35g/cm3 at 20°C