Learn More
Calciummolybdänoxid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11330278
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
CAS: 7789-82-4 | CaMoO4 | 200.02 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-82-4
Summenformel CaMoO4
Molekulargewicht (g/mol) 200.02
MDL-Nummer MFCD00015976
InChI-Schlüssel BIOOACNPATUQFW-UHFFFAOYSA-N
Synonym calcium molybdate, molybdate, calcium, calcium molybdate vi, unii-q03c83v2an, calcium molybdenum oxide, molybdic acid h2moo4 , calcium salt 1:1, molybdate moo42-, calcium 1:1 , t-4, molybdate moo42-, calcium 1:1 , beta-4, calcium dioxido dioxo molybdenum, calcium 2+ molybdate
PubChem CID 24620
SMILES [Ca++].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium molybdenum oxide
Schmelzpunkt 965°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Merck Index 14,1681
IUPAC-Name Calcium;dioxido(dioxo)molybdän
Formelmasse 200.01
Reinheit (%) 99%
Geruch Geruchsneutral
Dichte 4.45 g/mL